重要文件
70147
Millipore
牛奶琼脂
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41171605
NACRES:
NA.74
暫時無法取得訂價和供貨情況
無菌
non-sterile
品質等級
形狀
powder
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
成份
agar, 15 g/L
milk solids (equivalent to 10 ml fresh milk), 1 g/L
peptone, 5 g/L
yeast extract, 3 g/L
製造商/商標名
NutriSelect® Plus
技術
microbiological culture: suitable
最終pH值
7.2±0.2 (25 °C)
應用
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
適合性
Micrococcus spp.
nonselective for Bacillus spp.
nonselective for Candida spp.
nonselective for Escherichia coli
nonselective for Pseudomonas spp.
nonselective for Staphylococcus spp.
nonselective for Streptococcus spp.
nonselective for bacteria (General Media)
nonselective for coliforms
應用
通过平板计数试验对牛奶、奶制品、水、冰激凌等中的微生物计数
準備報告
将24 g悬浮于1L蒸馏水中。 加热至沸腾以完全溶解。在121°C加热15分钟进行高压蒸汽灭菌。
腳註
我们现提供两种类型的培养基:GranuCult®优质颗粒状培养基和NutriSelect®高性价比粉末状培养基,满足用户不同层次的需求。
商标后的品级称号basic(基础)、plus(加强)或prime(特级)代表产品的不同质控水平,从基础的质控到标准质控加强版到全面合规的特级质控水平。
法律資訊
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Susswaren, 14, 780-780 (1968)
J. Klose
Susswaren, 14, 778-778 (1968)
文章
An article concerning the detection, identification, differentiation, and cultivation of Pseudomonas species.
一篇關於假單胞菌物種的檢測、鑑定、區分和培養的文章。
链球菌 — 检测、鉴定、分化和培养技术概述
Streptococci- Overview of Detection, Identification, Differentiation and Cultivation Techniques