重要文件
67381
Millipore
植物浸粉
suitable for microbiology
同義詞:
心脏浸粉替代品, 来源于植物的浸粉
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41106212
NACRES:
NA.74
暫時無法取得訂價和供貨情況
生物源
plant
品質等級
形狀
powder
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
成份
amino-nitrogen, ≥3%
total nitrogen (N), ≥10%
雜質
≥12% ash
損耗
≤5% loss on drying
pH值
7.0±0.5 (25 °C, 2% in H2O)
溶解度
H2O: 2%, clear, yellow
應用
food and beverages
vitamins, nutraceuticals, and natural products
microbiology
適合性
Actinomycetes spp.
Brucella spp.
Pneumococcus spp.
mycoplasma
一般說明
植物浸粉是在一定条件下从植物蛋白获得的脱水浸剂。其对微生物生长的支持特性相当于心脏浸粉 (Fluka® 57462)。可用于培养不易生长的生物,比如布鲁氏菌、支原菌、肺炎双球菌、淋病球菌、放线菌和真菌等还可用于抗生素敏感试验
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.