重要文件
650420
Sigma-Aldrich
己烷,同分异构体混合物
≥98.5%, HPLC Plus, for residue analysis, suitable for gas chromatography (GC) and HPLC
同義詞:
己烷类, 异己烷
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H14
CAS號碼:
分子量::
86.18
Beilstein:
1730733
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12190000
PubChem物質ID:
bp:
68-70 °C (lit.)
暫時無法取得訂價和供貨情況
產品名稱
己烷,同分异构体混合物, HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥98.5%
等級
HPLC Plus
for residue analysis
品質等級
蒸汽密度
3 (vs air)
化驗
≥98.5%
形狀
liquid
自燃溫度
437 °F
expl. lim.
7.5 %
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
雜質
≤0.01% water
≤1.0 ppb Fluorescence (quinine) at 365 nm
蒸發殘留物
≤0.0001%
鹵化殘基
≤10 ng/L (as heptachlor epoxide)
折射率
n20/D 1.379 (lit.)
bp
68-70 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
溶解度
ethanol: soluble(lit.)
密度
0.672 g/mL at 25 °C (lit.)
&lambda ;
H2O reference
紫外吸收
λ: 195 nm Amax: ≤1.00
λ: 225 nm Amax: ≤0.05
λ: 250 nm Amax: ≤0.01
λ: 275-300 nm Amax: ≤0.005
應用
food and beverages
SMILES 字串
C(CCC)(C)C
InChI
1S/C6H14/c1-4-5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI 密鑰
AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
  • A Specific Chiral HPLC Method for Lifitegrast and Determination of Enantiomeric Impurity in Drug Substance, Ophthalmic Product and Stressed Samples: This study employs hexane isomers in a chiral HPLC method to assess the enantiomeric purity of pharmaceuticals. It showcases hexane isomers′ critical role in ensuring the quality and safety of pharmaceutical products, vital for regulatory compliance and patient safety (Uğur M, Bellur Atici E, Ozkan SA, 2024).
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-9.4 °F
閃點(°C)
-23 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Separation of hexane isomers in a metal-organic framework with triangular channels.
Herm ZR, et al.
Science, 340(6135), 960-964 (2013)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 492-492 (1994)