product name
正己烷, HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥95%
等級
HPLC Plus
for residue analysis
agency
suitable for EPA 1613
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for EPA OTM-45
蒸汽密度
~3 (vs air)
蒸汽壓力
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥95%
形狀
liquid
自燃溫度
453 °F
expl. lim.
7.7 %
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
雜質
≤ 1.0 ppb Fluorescence (quinine) at 365 nm
<0.01% water
蒸發殘留物
<0.0001%
鹵化殘基
<10 ng/L (as heptachlor epoxide)
折射率
n20/D 1.375 (lit.)
pH值
7
bp
69 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
溶解度
ethanol: soluble(lit.)
密度
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
紫外吸收
λ: 195 nm Amax: 1.00
λ: 200 nm Amax: 0.50
λ: 210 nm Amax: 0.20
λ: 220 nm Amax: 0.05
λ: 250 nm Amax: 0.01
λ: 280-400 nm Amax: 0.005
應用
food and beverages
SMILES 字串
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI 密鑰
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
應用
- 制备聚(二甲基硅氧烷)-g-聚(甲基丙烯酸甲酯)的接枝共聚物链。
- 从各种来源分离所得精油的GC/MS表征。
- 作为色谱研究中制备样品和标准品的溶剂。
- 与丙酮一起用于从棉籽片中提取游离和总棉酚。
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-7.6 °F - closed cup
閃點(°C)
-22 °C - closed cup
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
客戶也查看了
相關內容
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.