重要文件
63653
Supelco
用于离子选择性膜的冲模
Selectophore
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
26111700
NACRES:
NB.61
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
for ion-selective electrodes
產品線
Selectophore
一般說明
包含内径为 3、5、7 和 8mm 的 4 个模块
请访问 传感器应用门户网站 了解更多信息。
法律資訊
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)