文件
Z113085
Sigma-Aldrich
Aldrich® 玻璃参比电极
General purpose,
reference Ag/AgCl
同義詞:
Glass Electrode, Reference Electrode
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41115603
NACRES:
NB.79
特點
ceramic wick
參數
flow rate (moderate)
−5-100 °C temperature
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
引用电极与指示电极成对进行测量。所有型号均配有 30 英寸的引脚。所有参照半电池都有一个通用引用销连接器。
电极选择指南中可以查看选择正确电极的帮助
电极维护提示
應用
pH 值,滴定
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC