重要文件
61827
Supelco
2,6-双{[双(2-吡啶基甲基)氨基]甲基}-4-甲基苯酚
≥97.0% (HPLC)
同義詞:
H-bpmp
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C33H34N6O
CAS號碼:
分子量::
530.66
Beilstein:
5321807
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12000000
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
≥97.0% (HPLC)
形狀
solid
技術
UV/Vis spectroscopy: suitable
SMILES 字串
Cc1cc(CN(Cc2ccccn2)Cc3ccccn3)c(O)c(CN(Cc4ccccn4)Cc5ccccn5)c1
InChI
1S/C33H34N6O/c1-26-18-27(20-38(22-29-10-2-6-14-34-29)23-30-11-3-7-15-35-30)33(40)28(19-26)21-39(24-31-12-4-8-16-36-31)25-32-13-5-9-17-37-32/h2-19,40H,20-25H2,1H3
InChI 密鑰
SAJIFZPINIDYBV-UHFFFAOYSA-N
應用
用于定量检测 pH 7.0 水溶液中磷酸盐的高选择性比色染料。由 1:2:1 摩尔比的 H-bpmp、高氯酸锌和邻苯二酚紫在水中配制而成。
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Naked-eye detection of phosphate ions in water at physiological pH: a remarkably selective and easy-to-assemble colorimetric phosphate-sensing probe.
Min Su Han et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 41(20), 3809-3811 (2002-10-19)
Synthesis and Properties of binuclear Cobalt (II) Oxygen Adduct with 2, 6-bis [bis (2-pyridylmethyl) aminomethyl]-4-methylphenol.
Suzuki, Masatatsu, Hajime Kanatomi, and Ichiro Murase.
Chemistry Letters (Jpn), 10 (12), 1745-1748 (1981)