文件
900463
Sigma-Aldrich
金纳米颗粒
40 nm, maleimide functionalized, conjugation kit
同義詞:
Au纳米颗粒
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12141717
NACRES:
NA.23
形狀
nanoparticles
包裝
pkg of 1 ea
儲存條件
protect from light
粒徑
40 nm
λmax
530 nm
官能基
maleimide
儲存溫度
−20°C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
40 nm金纳米颗粒,马来酰亚胺功能化共轭试剂盒是一种综合套件,可让含硫醇的配体通过一步反应轻松地与40 nm金纳米颗粒共轭。该试剂盒包括冻干(冷冻干燥)马来酰亚胺金纳米颗粒的预制混合物,附带三次独立共轭反应所需的所有材料。该试剂盒成分包括:
•3瓶40nm马来酰亚胺活化金纳米颗粒(冻干品)
•蛋白质悬浮液缓冲液-1.5ml
•反应缓冲液 - 1.5ml
•猝灭溶液 - 1.5ml
•反应协议
本试剂盒中的金纳米颗粒以冻干(冷冻干燥)混合物形式提供。只需将冻干纳米颗粒与目标蛋白质复溶,即可启动共轭反应,蛋白质通过半胱氨酸残基附着在纳米颗粒表面。
金偶联实验方案操作快捷,仅有10分钟左右,偶联物在3个小时内可立即使用。研究人员只需移取生物分子转入含有纳米颗粒的西林瓶,淬灭反应,并通过微量离心进行产品清洗。
随附的实验方案经过优化,可实现高效的共价偶联,产生稳定的金纳米颗粒偶联物。最佳实验步骤涉及其它材料,如10% BSA(126615)水溶液和单独出售的Tris盐水重悬缓冲液(PPB002)。
應用
生物相容性,与生物分子的简便结合以及表面等离振子共振产生的独特光学特性使金纳米颗粒可用于各种生物医学研究,例如生物成像,生物传感,光热体温过高,药物递送等。我们的马来酰亚胺功能化金纳米颗粒试剂盒包含即用型混合物,并已针对硫醇修饰的配体(例如寡核苷酸,抗体,抗体片段,蛋白质和肽)的高效性一步偶联进行了优化。
该金偶联试剂盒简化了蛋白质或生物分子与40 nm 金纳米颗粒的偶联过程。金偶联协助研究人员观察和测定特异性目标蛋白或抗体。金偶联物可用于多种应用,如侧流测试、免疫印迹、免疫电子显微镜、免疫组织化学染色和其它生物测定。
在特定应用中不同尺寸金纳米颗粒的表现更好。对于侧流和流式细胞术,我们建议使用直径20 nm和100 nm之间的金纳米颗粒。对于免疫印迹或免疫电子显微镜,最佳范围为5 nm 至 40 nm。对于采用动态光散射的生物测定,建议使用直径60 nm至100 nm的金纳米颗粒。
特點和優勢
•产生的共价偶联物稳定性优于被动吸附法制备的偶联物。
•快速、方便的偶联反应,无需预活化。
•金纳米颗粒表面和偶联配体之间的间隔臂最大程度减少了对三级蛋白结构的影响。这一点降低了形成低性能偶联物的可能性,低性能是被动吸附法制备的偶联物面对的常见问题。
•金表面涂层是精确制造的,最大程度减少生物测定中的非特异性蛋白结合。
法律資訊
CytoDiagnostics 公司产品。
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
CRISPR/Cas9 delivery via nonviral nanoparticles shows promising advancements for gene editing in disease treatment.
Drs. Fernandes and Baptista discuss gold nanoparticles synthesis and diagnostics regulations, focusing on lateral flow assays.
Fernandes 和 Baptista 博士討論了金奈米粒子的合成和診斷法規,重點是橫向流分析。