重要文件
61750
Sigma-Aldrich
Lawesson 试剂
purum, ≥98.0% (S)
同義詞:
2,4-Bis(4-methoxyphenyl)-2,4-dithioxo-1,3,2,4-dithiadiphosphetane, 2,4-Bis-(4-methoxyphenyl)-1,3-dithia-2,4-diphosphetane 2,4-disulfide, 4-甲氧基苯基硫代磷环二(硫代酸酐), LR
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C14H14O2P2S4
CAS號碼:
分子量::
404.47
Beilstein:
1024888
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352000
PubChem物質ID:
等級
purum
化驗
≥98.0% (S)
mp
228-230 °C (lit.)
228-230 °C
SMILES 字串
COc1ccc(cc1)P2(=S)SP(=S)(S2)c3ccc(OC)cc3
InChI
1S/C14H14O2P2S4/c1-15-11-3-7-13(8-4-11)17(19)21-18(20,22-17)14-9-5-12(16-2)6-10-14/h3-10H,1-2H3
InChI 密鑰
CFHGBZLNZZVTAY-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
其他說明
目前所知的最有效硫杂化反应试剂,用于羧酰胺、酮、内酯和亚胺、内酰胺、3-氧代羧基衍生物(酰胺、酯和腈)以及硫代-S-酯的硫杂化反应;寡肽的选择性硫化反应;关于 LR 的综述
取代透過
產品號碼
描述
訂價
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
I. Thomsen et al.
Organic Syntheses, 62, 158-158 (1984)
M.P. Cava et al.
Tetrahedron, 41, 5061-5061 (1985)
O.E. Jensen et al.
Tetrahedron, 41, 5595-5595 (1985)
R.A. Cherkasov et al.
Tetrahedron, 41, 2567-2567 (1985)
K. Clausen et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 785-785 (1984)