材料
paper
特點
crepe paper
self-adhesive
包裝
pkg of 1 roll
製造商/商標名
BRAND 61750
尺寸
50 m × 19 mm
相關類別
一般說明
含有遇热活跃的染剂。高温高压消毒(121°C:约20分钟,134°C:约5分钟)后,白条会变成棕色。
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
客戶也查看了
相關內容
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
在食品饮料行业,HACCP(危害分析与关键控制点)消毒控制对于保障产品安全性、符合监管规定至关重要。我们针对食品饮料生产的消毒控制和卫生监测流程提供丰富多样的产品。