重要文件
61410
Supelco
反,反-2,4-壬二烯醛
analytical standard
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3(CH2)3CH=CHCH=CHCHO
CAS號碼:
分子量::
138.21
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
85151701
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
analytical standard
品質等級
蒸汽密度
>1 (vs air)
化驗
≥90.0% (GC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.515-1.525
n20/D 1.5207 (lit.)
bp
97-98 °C/10 mmHg (lit.)
密度
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
形式
neat
SMILES 字串
[H]C(=O)\C([H])=C([H])\C([H])=C(/[H])CCCC
InChI
1S/C9H14O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h5-9H,2-4H2,1H3/b6-5+,8-7+
InChI 密鑰
ZHHYXNZJDGDGPJ-BSWSSELBSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
分析報告
contains up to 5.0% water (calculated from elemental analysis)
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
186.8 °F - closed cup
閃點(°C)
86 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)