重要文件
56835
Supelco
N-Sulfocarbamoylgonyautoxin-2 and N-Sulfocarbamoylgonyautoxin-3 solution
20 μg/g in acetic acid (nominal concentration)
同義詞:
Toxin C1,2
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H17N7O11S2
分子量::
475.41
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
analytical standard
品質等級
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
濃度
20 μg/g in acetic acid (nominal concentration)
形式
multi-component solution
儲存溫度
−20°C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Paralytic Shellfish Toxin PST for the analysis of marine toxins in seafood.
Check out our complete range of marine toxins reference materials
分析報告
20 μg/g (total) in 5 mM acetic acid
the mixture is "not equilibrated".
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)