重要文件
55998
Supelco
螺甲螨酯
reference material
同義詞:
3-均三甲苯基-2-氧代-1-氧杂螺[4.4]壬-3-烯-4-基)-3,3-二甲基丁酸酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C23H30O4
CAS號碼:
分子量::
370.48
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
reference material
品質等級
化驗
≥98.0% (HPLC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
形式
neat
SMILES 字串
Cc1cc(C)c(c(C)c1)C2=C(OC(=O)CC(C)(C)C)C3(CCCC3)OC2=O
InChI
1S/C23H30O4/c1-14-11-15(2)18(16(3)12-14)19-20(26-17(24)13-22(4,5)6)23(27-21(19)25)9-7-8-10-23/h11-12H,7-10,13H2,1-6H3
InChI 密鑰
GOLXNESZZPUPJE-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)