文件
33706
Supelco
多杀菌素
PESTANAL®, analytical standard
同義詞:
刺糖菌素 A 和 D 混合物
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
產品線
PESTANAL®
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
agriculture
environmental
格式
neat
InChI
1S/C42H71NO9/c1-10-27-12-11-13-35(52-38-17-16-34(43(5)6)25(4)49-38)24(3)39(45)33-21-31-29(32(33)22-37(44)51-27)15-14-26-19-28(20-30(26)31)50-36-18-23(2)40(46-7)42(48-9)41(36)47-8/h23-36,38,40-42H,10-22H2,1-9H3
InChI 密鑰
RQOIAWYOVOXMST-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
多杀菌素是由放线菌等土壤微生物或刺状糖多孢菌等细菌产生的一种生物杀虫剂,对多种昆虫均有杀虫效果。
應用
有关合适仪器技术的更多信息,请参考产品的分析证书。如需进一步支持,请联系技术服务。
法律資訊
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Environment
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
No data available
閃點(°C)
No data available
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Chaoyi Song et al.
ACS synthetic biology, 8(1), 137-147 (2018-12-29)
Refactoring biosynthetic pathways for enhanced secondary metabolite production is a central challenge for synthetic biology. Here we applied advanced DNA assembly methods and a uniform overexpression logic using constitutive promoters to achieve efficient heterologous production of the complex insecticidal macrolide
Spinosad resistance in the housefly, Musca domestica, is due to a recessive factor on autosome 1
Shono T and Scott.GJ
Pesticide Biochemistry and Physiology, 75, 1-7 (2003)