重要文件
51197
Supelco
甲酸钠 溶液
suitable for LC-MS, LiChropur
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
HCOONa
CAS號碼:
分子量::
68.01
Beilstein:
3723428
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116105
NACRES:
NB.21
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質
LiChropur
濃度
10 mM NaOH in isopropanol/water 1:1 (+0.2% HCOOH)
技術
LC/MS: suitable
適合性
suitable for LC-MS
SMILES 字串
[Na+].[O-]C=O
InChI
1S/CH2O2.Na/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
HLBBKKJFGFRGMU-UHFFFAOYSA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
甲酸钠溶液通常用作液相色谱-质谱法(LC-MS)中的流动相添加剂。
特性:       
  • 广泛的QC试验可确保最高质量标准。
  • 优化以改善电离和分离度。    
  • 无机和有机杂质含量极低。   
  • 为精确、快速的LC-MS专门制造。
應用
甲酸钠可在以下情况下用作流动相添加剂:        
  • 通过纳米液相色谱(Nano-LC)技术[1]
  • 测定酸性化合物的对映体分离,使用高效液相色谱(HPLC)技术测定活性药物成分(API)商业样品中的安贝生坦对映体[2]
法律資訊
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Rapid determination of ambrisentan enantiomers by enantioselective liquid chromatography using cellulose?based chiral stationary phase in reverse phase mode
Dousa M and Gibala P
Journal of Separation Science, 35(7), 798-803 (2012)
Anna Rocco et al.
Journal of separation science, 32(10), 1696-1703 (2009-04-17)
Some racemic nonsteroidal anti-inflammatory drugs, namely naproxen, indoprofen, ketoprofen, flurbiprofen, carprofen, cicloprofen, flunoxaprofen and suprofen were separated into their enantiomers by nano-LC. Chiral recognition was achieved adding to the mobile phase heptakis (2,3,6-tri-O-methyl)-beta-cyclodextrin (TM-beta-CD). Capillary columns of 100 microm id
Questions
  1. What is the concentration of this sodium formate solution (51197 - 100 ml ) ?
    1 answer
    1. This product contains 0.2 wt. % formic acid and 0.04 wt. % of 10 mM Sodium Hydroxide in a 1:1 mixture of isopropanol and water.