文件
1.06443
Supelco
甲酸钠
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
同義詞:
甲酸钠
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
CHNaO2
CAS號碼:
分子量::
68.01
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
酶委員會索引編號:
205-488-0
NACRES:
NA.21
等級
ACS reagent
品質等級
agency
reag. Ph. Eur.
產品線
EMSURE®
化驗
≥99.0% (perchloric acid titration)
形狀
solid
效力
>3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
雜質
≤0.005% Insoluble matter
損耗
≤0.5% loss on drying, 150 °C
pH值
7.0-8.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
253 °C
溶解度
550 g/L
密度
1.92 g/cm3 at 20 °C
體積密度
635 kg/m3
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.001%
正離子痕跡
Ca: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/CH2O2.Na/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
HLBBKKJFGFRGMU-UHFFFAOYSA-M
分析報告
含量测定(高氯酸滴定): ≥ 99.0 %
不溶物: ≤ 0.005 %
pH值(5 %;水):7.0 - 8.5
氯化物(Cl): ≤ 0.001 %
磷酸盐(PO₄): ≤ 0.001 %
硫酸盐(SO₄): ≤ 0.001 %
重金属(以铅计): ≤ 0.0005 %
Ca(钙): ≤ 0.0005 %
Fe(铁): ≤ 0.0005 %
干燥失重 (150 °C): ≤ 0.5 %
符合ACS,Reag.Ph Eur
法律資訊
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1