重要文件
49940
Millipore
ONPG 片
suitable for microbiology
同義詞:
β-半乳糖苷酶检测试纸, 2-硝酸苯基-β-D-半乳糖苷片
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41171621
NACRES:
NA.85
暫時無法取得訂價和供貨情況
agency
according to GB 4789.4-2016
產品線
BioChemika
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
microbe id | specific enzyme detection: suitable
應用
environmental
food and beverages
microbiology
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
適合性
Escherichia coli
bacteria
一般說明
ONPG平板可用于检测β-半乳糖苷酶的存在,这是一种在乳糖发酵生物中发现的酶。 乳糖的利用取决于两种酶:可催化乳糖转运到细胞中的β-半乳糖苷通透酶,以及可将乳糖分解成半乳糖和葡萄糖的β--半乳糖苷酶。β-半乳糖苷酶并不是乳糖特异性的,并可作用于简单的半乳糖苷,包括ONPG(邻硝基苯基-β-D-吡喃半乳糖)底物。 ONPG水解可导致半乳糖和黄色发色化合物邻硝基苯酚的释放。测试的底物ONPG不依赖于诱导或组成型通透酶进入细胞,因此反应迅速并在24小时内发生,即使对于晚期乳糖发酵罐也是如此。
包裝
用邻硝基苯基-β-D-吡喃半乳糖浸渍无菌滤纸平板(50块,直径6 mm)
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Leann Clark et al.
Microbiology (Reading, England), 157(Pt 7), 2072-2083 (2011-04-16)
Most studies on Salmonella enterica serovar Typhimurium infection focus on strains ATCC SL1344 or NTCC 12023 (ATCC 14028). We have compared the abilities of these strains to induce membrane ruffles and invade epithelial cells. S. Typhimurium strain 12023 is less
文章
There are many other methods of detection to indicate the presence of E. coli. Review common tests and biochemical reactions for this contaminant.