重要文件
46360
Sigma-Aldrich
黄素腺嘌呤二核苷酸 二钠盐 水合物
≥90% (HPLC)
同義詞:
FAD, FAD-Na2, 核黄素-5'-腺苷二磷酸 二钠盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C27H31N9Na2O15P2 · xH2O
CAS號碼:
分子量::
829.51 (anhydrous basis)
Beilstein:
5326842
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥90% (HPLC)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[Na+].[Na+].[H]O[H].Cc1cc2N=C3C(=O)NC(=O)N=C3N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]4O[C@H]([C@H](O)[C@@H]4O)n5cnc6c(N)ncnc56)c2cc1C
InChI
1S/C27H33N9O15P2.2Na.H2O/c1-10-3-12-13(4-11(10)2)35(24-18(32-12)25(42)34-27(43)33-24)5-14(37)19(39)15(38)6-48-52(44,45)51-53(46,47)49-7-16-20(40)21(41)26(50-16)36-9-31-17-22(28)29-8-30-23(17)36;;;/h3-4,8-9,14-16,19-21,26,37-41H,5-7H2,1-2H3,(H,44,45)(H,46,47)(H2,28,29,30)(H,34,42,43);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t14-,15+,16+,19-,20+,21+,26+;;;/m0.../s1
InChI 密鑰
GXTPHHZYFMAGLX-UJXBNFGUSA-L
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
黄素腺嘌呤二核苷酸(FAD)被用作黄素蛋白的氧化还原辅因子(电子载体),这些黄素蛋白包括琥珀酸脱氢酶(复合物)、α-酮戊二酸脱氢酶、凋亡诱导因子2(AIF-M2,AMID)、叶酸/FAD依赖性tRNA甲基转移酶和N-羟基化黄素蛋白单加氧酶。 FAD是丙酮酸脱氢酶复合物的组分。
其他說明
Review[1]
相關產品
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Flavin coenzymes: At the crossroads of biological redox chemistry.
C. Walsh
Accounts of Chemical Research, 13, 148-148 (1980)