文件
481913
Millipore
NADH,二钠盐
Functions as a coenzyme of a large number of oxidoreductases.
同義詞:
NADH,二钠盐, β-烟酰胺腺嘌呤二核苷酸,还原,2钠
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C21H27N7O14P2 · 2Na
CAS號碼:
分子量::
709.40
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41106305
NACRES:
NA.51
品質等級
化驗
≥95% dry basis (enzymatic)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
顏色
yellow
溶解度
water: 100 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
InChI
1S/C21H27N7O14P2.2Na/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33;;/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,5-6H2,(H5-,22,23,24,25,33,34,35,36,37);;/q;2*+1/p-1/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-;;/m1../s1
InChI 密鑰
GUIOTHWMFMEYPG-WUEGHLCSSA-M
一般說明
作为大量氧化还原酶的辅酶发挥作用。
警告
毒性:标准处理(A)
其他說明
在处理材料时,重要的一点是将容器在室温下放置足够长的时间,从而使材料在容器打开前达到室温。
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3