產品線
VETRANAL®
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
SMILES 字串
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(O)C(C)=O
InChI
1S/C21H30O3/c1-13(22)21(24)11-8-18-16-5-4-14-12-15(23)6-9-19(14,2)17(16)7-10-20(18,21)3/h12,16-18,24H,4-11H2,1-3H3/t16-,17+,18+,19+,20+,21+/m1/s1
InChI 密鑰
DBPWSSGDRRHUNT-CEGNMAFCSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
法律資訊
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
客戶也查看了
文章
Milli-Q® 超純水系統提供的水不含有機污染物,包括實驗室自來水中存在的荷爾蒙,使其適合最靈敏的 LC-MS/MS 分析。
Milli-Q® ultrapure water systems deliver water free of organic contaminants , including hormones present in a lab's tap water, making it suitable for the most sensitive LC-MS/MS analyses.