化驗
≥97.0% (GC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.460 (lit.)
n20/D 1.460
bp
134 °C/25 mmHg (lit.)
密度
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(=O)OC\C=C(\C)CC\C=C(/C)C
InChI
1S/C12H20O2/c1-10(2)6-5-7-11(3)8-9-14-12(4)13/h6,8H,5,7,9H2,1-4H3/b11-8-
InChI 密鑰
HIGQPQRQIQDZMP-FLIBITNWSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
推薦產品
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
210.2 °F - closed cup
閃點(°C)
99 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
條款
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis