蒸汽壓力
<0.01 mmHg ( 20 °C)
產品線
PESTANAL®
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.492 (lit.)
bp
171-173 °C/25 mmHg (lit.)
密度
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
agriculture
environmental
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCCC[Sn](Cl)(CCCC)CCCC
InChI
1S/3C4H9.ClH.Sn/c3*1-3-4-2;;/h3*1,3-4H2,2H3;1H;/q;;;;+1/p-1
InChI 密鑰
GCTFWCDSFPMHHS-UHFFFAOYSA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
推薦產品
法律資訊
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT RE 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
226.4 °F - closed cup
閃點(°C)
108 °C - closed cup