產品線
PESTANAL®
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
284-286 °C (lit.)
應用
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
forensics and toxicology
personal care
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
SMILES 字串
[H][C@@]12CC(=O)N3c4ccccc4[C@]56CC[N@H]7CC(=CCO1)[C@]([H])(C[C@@H]57)[C@]2([H])[C@]36[H]
InChI
1S/C21H22N2O2/c24-18-10-16-19-13-9-17-21(6-7-22(17)11-12(13)5-8-25-16)14-3-1-2-4-15(14)23(18)20(19)21/h1-5,13,16-17,19-20H,6-11H2/t13-,16-,17-,19-,20-,21+/m0/s1
InChI 密鑰
QMGVPVSNSZLJIA-FVWCLLPLSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
應用
生化/生理作用
法律資訊
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges