重要文件
428787
Supelco
Amberlite HPR2900 Ion Exchange Resin
hydrogen form, 25-35 mesh
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12000000
NACRES:
SB.52
暫時無法取得訂價和供貨情況
產品名稱
AmberLite HPR2900 H 氢型, hydrogen form
描述
formerly Dowex Marathon MSC H
品質等級
形狀
beads
交聯
>95 % cross-linked
參數
150 °C max. temp.
濕度
50-56%
技術
LPLC: suitable
基質
styrene-divinylbenzene (macroreticular)
基質活性組
sulfonic acid
粒徑
24-29 mesh
525-625 μm
工作pH值
0-14
容量
1.6 meq/mL by wetted bed volume
分離技術
cation exchange
SMILES 字串
C(C)c3c(cccc3)C=C.c2(c(cccc2)C=C)C=C.c1(ccccc1)C=C
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
InChI 密鑰
NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Dowex Marathon MSC 是 Dowex MSC-1 树脂的高级产品。较之具有高斯特性的 Dowex 产品,Dowex Marathon 系列产品具有更窄的粒子分布,更高的效率以及更优异的动力学性能。
應用
使用 Dowex Marathon MSC 氢形式除去复溶溶液中残留的活性铜催化剂。[1]
用于水的脱盐的强酸性阳离子交换树脂。该树脂符合美国食品药品管理局食品添加剂法规 21 CFR 173.25 的要求。
特點和優勢
强阳离子
其他說明
该离子交换树脂未经特殊处理或清洁。建议进行适当的初步洗脱和清洗处理。
法律資訊
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Marathon is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Sharon Y Wong et al.
Molecular therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy, 17(3), 480-490 (2009-01-15)
Three combinatorial libraries of polymeric vectors were evaluated to investigate the functional roles of molecular weight (MW), cations, pH-sensitive moieties, and hydrophobic derivitization in polymer-mediated gene delivery. Four cationic and pH-sensitive moieties (imidazole, primary, secondary, and tertiary amino) and three
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  2. How can I convert a cation exchange resin from the hydrogen form to the sodium form?
    1 answer
    1. To convert a cation exhcange resin from the hydrogen form to the sodium form, use two to four bed volumes of 0.5-2.0% NaCl or NaOH.