文件
224359
Supelco
Amberlite IR120 Ion Exchange Resin
sodium form, 15-50 mesh
同義詞:
Amberlite IR120 Na + 形式
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12000000
NACRES:
SB.52
product name
Amberlite IR120 钠型, Na+-form
蒸汽密度
>1 (vs air)
蒸汽壓力
17 mmHg ( 20 °C)
描述
cross-linkage 8%
形狀
beads
交聯
8 % cross-linked
自燃溫度
800 °F
濕度
45%
技術
LPLC: suitable
基質
styrene-divinylbenzene (gel)
基質活性組
quaternary ammonium
粒徑
16-50 mesh
容量
2.0 meq/mL by wetted bed volume
分離技術
anion exchange
InChI
1S/C10H10.C8H8.Na/c1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8;/h3-8H,1-2H2;2-7H,1H2;/q;;+1
InChI 密鑰
ZWZSXPSZPITJQN-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Amberlite IR120是一种强酸性阳离子交换树脂,可用于回收有毒金属。可用于色谱柱。满足离子交换树脂的要求,在溶剂中会通过膨胀提高吸附率,可用于离子交换。
應用
Amberlite IR120 Na + 形式可用于 TLC、纸色谱和 LPLC 的分离介质。
用于脱钙的强酸性阳离子交换树脂。
法律資訊
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Determination of intraparticle diffusivities of Na+/K+ in water and water/alcohol mixed solvents on a strong acid cation exchanger.
Rodriguez, Juan F., et al.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 41, 3019-3027 (2002)
Ion-exchange equilibria of Cu2+, Cd2+, Zn2+, and Na+ ions on the cationic exchanger Amberlite IR-120.
Valverde, Jose L., et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 46, 1404-1409 (2001)