文件
41753
Supelco
精胺 四盐酸盐
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
同義詞:
N,N′-双(3-氨丙基)-1,4-丁二胺 四盐酸盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H26N4 · 4HCl
CAS號碼:
分子量::
348.18
Beilstein:
3911771
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
TraceCERT®
品質等級
產品線
TraceCERT®
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
製造商/商標名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
mp
310-311 °C (dec.) (lit.)
格式
neat
SMILES 字串
Cl.Cl.Cl.Cl.NCCCNCCCCNCCCN
InChI
1S/C10H26N4.4ClH/c11-5-3-9-13-7-1-2-8-14-10-4-6-12;;;;/h13-14H,1-12H2;4*1H
InChI 密鑰
XLDKUDAXZWHPFH-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
该有证标准物质(CRM)是根据ISO/IEC 17025ISO 17034生产和认证的。该CRM可追溯到来自NMI的原材料,如 NIST或NMIJ。
证书上给出了定量核磁共振法认证的内容,包括不确定性和失效日期。
请访问http://www.sigma-aldrich.com下载您的证书。
應用
用于从低盐缓冲液中沉淀 DNA。
生化/生理作用
多胺位点混合型 NMDA 激动-拮抗剂。在细胞增殖和分化中发挥作用;抑制神经元一氧化氮合成酶 (nNOS)。
多胺位点混合型 NMDA 激动-拮抗剂。在高浓度 (1mM) 下观察到神经保护作用,而在低浓度下则观察到神经毒性。它在番木鳖碱-不敏感性甘氨酸位点能够增强激动剂效应。在细胞增殖和分化中发挥作用;抑制神经元一氧化氮合成酶 (nNOS)。
推薦產品
请在我们的在线平台NMR用请在我们的在线平台NMR用ChemisTwin®查找本产品的数字化标准物质。您可以利用ChemisTwin®上的数字化等效物质进行样品确认和化合物定量(采用数字化外标)。您可以查看该物质的NMR 谱,点击鼠标即可与您的样品在线比较。点击此处了解更多信息,并开始免费试用
法律資訊
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)