重要文件
383104
Sigma-Aldrich
重碘酸氢钾
ACS reagent, ≥99.9%
同義詞:
碘酸钾合一碘酸, 酸性碘酸钾
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
KH(IO3)2
CAS號碼:
分子量::
389.91
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
等級
ACS reagent
化驗
≥99.9%
99.9-100.1% (iodometric)
99.95-100.05% (acidimetric)
雜質
≤0.01% insolubles
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.02%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
正離子痕跡
Fe: ≤0.001%
heavy metals: ≤0.001%
SMILES 字串
[K+].OI(=O)=O.[O-]I(=O)=O
InChI
1S/2HIO3.K/c2*2-1(3)4;/h2*(H,2,3,4);/q;;+1/p-1
InChI 密鑰
ACAYDTMSDROWHW-UHFFFAOYSA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)