重要文件
37066
Supelco
钙测试试剂盒Quantofix®
10-100 mg/L (Ca2+)
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41113319
NACRES:
NA.21
暫時無法取得訂價和供貨情況
描述
semi-quantitative
特定分析物
calcium
測量範圍
10-100 mg/L (Ca2+)
應用
agriculture
environmental
food and beverages
general analytical
檢測方法
colorimetric
一般說明
Contents:
Kit including reagents and test sticks for 60 tests.
Storage:
Avoid exposing the sticks to sunlight and moisture. Store the kit below +30 °C in a dry place.
Gradation:
0 − 10 − 25 − 50 − 100 mg/L Ca2+
法律資訊
Quantofix is a registered trademark of Macherey-Nagel GmbH & Co., KG
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1