重要文件
1.14878
Supelco
TOC Test, photometric
photometric, 5.0-80.0 mg/L (TOC), Spectroquant®
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41116116
NACRES:
NA.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
產品名稱
TOC测试预装试剂, photometric, 5.0-80.0 mg/L (TOC), Spectroquant®
產品線
Spectroquant®
品質等級
用途
sufficient for 25 tests
分析物化學類別
total organic carbon (TOC)
測量範圍
5.0-80.0 mg/L (TOC)
技術
photometry: suitable
相容性
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
檢測方法
photometric (Indicator)
儲存溫度
15-25°C
一般說明
方法:光度法5.0 - 80.0 mg/l Spectroquant®
这种 Spectroquant TOC 测试可以准确定量 TOC,尤其是在污水流出样品中。术语 TOC(总有机碳)用于描述溶解和不溶解形式的有机结合碳的总含量。通过用硫酸和过二硫酸盐消化,这些化合物被转化为二氧化碳。
该物质与指示剂反应,通过光度法测定颜色。无机碳(溶解的二氧化碳和碳酸盐)事先通过酸化排出。
该消化与APHA 5310 C (2014)相似。
我们所有的比色池和试剂测试盒都配备了独特的实时ID(2维码),可实现无缝方法识别,并包含相关必要信息,例如批号、有效期和自动校准更新。
Spectroquant 比色池测试盒随附预装的 16 mm 圆形比色池以及所有必要的试剂,可根据随附的说明书中所述的程序进行分析。
法律資訊
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Luis A Cueto et al.
Environmental science and pollution research international, 27(14), 15984-15993 (2019-05-06)
Phosphorus (P) is a nutrient for plant growth but also a pollutant in water bodies causing eutrophication. The source of P is mainly human and animal wastewater and runoffs from different land uses. The objective of the present study is