重要文件
34529
Supelco
Sulfisozole sodium
VETRANAL®, analytical standard
同義詞:
4-Amino-N-3-isoxazolylbenzenesulfonamide monosodium salt, 4-Amino-N-(isoxazol-3-yl)-N-sodiobenzenesulfonamide
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H8N3NaO3S
CAS號碼:
分子量::
261.23
分類程式碼代碼:
41116107
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
analytical standard
產品線
VETRANAL®
應用
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
InChI
1S/C9H8N3O3S.Na/c10-7-1-3-8(4-2-7)16(13,14)12-9-5-6-15-11-9;/h1-6H,10H2;/q-1;+1
InChI 密鑰
ILJOTUZCTLKWTO-UHFFFAOYSA-N
法律資訊
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)