Merck
全部照片(5)
重要文件
R3875
Sigma-Aldrich
L-鼠李糖 一水合物
≥99%
同義詞:
6-脱氧-L-甘露糖, L(+)吡喃鼠李糖
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H12O5 · H2O
CAS號碼:
分子量::
182.17
Beilstein:
3912643
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
生物源
oranges
品質等級
化驗
≥99%
形狀
powder
技術
gas chromatography (GC): suitable
顏色
white to off-white
mp
90 °C
溶解度
water: 50 mg/mL, clear, colorless
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
O.C[C@@H]1O[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H12O5.H2O/c1-2-3(7)4(8)5(9)6(10)11-2;/h2-10H,1H3;1H2/t2-,3-,4+,5+,6+;/m0./s1
InChI 密鑰
BNRKZHXOBMEUGK-NRBMBCGPSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
L-棉子糖是植物细胞壁多聚糖,鼠李糖醛酸I和鼠李糖醛酸的组分之一。它同样也存在于细菌细胞壁,是主要的抗原决定簇,导致致病性。L-棉子糖不能被人体吸收,但是能够被肠道菌群发酵。补充L-棉子糖能够减慢胃排空。L-棉子糖寡糖能和免疫原结合,用于癌症免疫治疗。摄入L-棉子糖能够提高血清丙酸盐水平。
應用
L-棉子糖一水合物用于:
  • 肺炎链球菌生物膜增强检测
  • 人体肠道屏障通透性测试(作为糖类饮品)
  • 生成高效液相色谱(HPLC)标准曲线
其他說明
为了全面了解我们针对客户研究提供的各种单糖产品,建议您访问我们的碳水化合物分类页面。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
L-Rhamnose increases serum propionate in humans
Vogt JA, et al.
American Journal of Clinical Nutrition, 80(1), 89-94 (2004)
L-Rhamnose induction of Aspergillus alpha-L-rhamnosidase genes is glucose repressed via a CreA-independent mechanism acting at the level of inducer uptake
Tamayo-Ramos JA, et al.
Microbial cell factories, 11(1), 26-26 (2012)
Bacterial glycobiology: rhamnose-containing cell wall polysaccharides in Gram-positive bacteria
Mistou MY, et al.
FEMS Microbiology Reviews, 40(4), 464-479 (2016)
The effect of L-rhamnose on intestinal transit time, short chain fatty acids and appetite regulation: a pilot human study using combined 13CO2/H2 breath tests
Byrne CS, et al.
Journal of Breath Research, 12(4), 046006-046006 (2018)
Effects of oral glutamine supplementation on exercise-induced gastrointestinal permeability and tight junction protein expression
Zuhl MN, et al.
Journal of Applied Physiology, 116(2), 183-191 (2013)