技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
格式
neat
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
Oc1ccc(cc1)\C=C\c2cc(O)cc(O)c2
InChI
1S/C14H12O3/c15-12-5-3-10(4-6-12)1-2-11-7-13(16)9-14(17)8-11/h1-9,15-17H/b2-1+
InChI 密鑰
LUKBXSAWLPMMSZ-OWOJBTEDSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
應用
推薦產品
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>392.0 °F - closed cup - (External MSDS)
閃點(°C)
> 200.0 °C - closed cup - (External MSDS)
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
客戶也查看了
文章
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.
抗氧化剂可保护生物系统免受含氧自由基和氧化还原过渡金属离子(如铁、铜和镉)引起的氧化损伤。