重要文件
34010
Supelco
2-NP-AHD-13C3
VETRANAL®, analytical standard
同義詞:
1-(2-硝基苄叉氨基)-2,4-咪唑啉二酮-[2,4,5-13C]
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
13C3C7H8N4O4
CAS號碼:
分子量::
251.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
analytical standard
品質等級
產品線
VETRANAL®
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
質量偏移
M+3
SMILES 字串
[O-][N+](=O)c1ccccc1\C=N\N2[13CH2][13C](=O)N[13C]2=O
InChI
1S/C10H8N4O4/c15-9-6-13(10(16)12-9)11-5-7-3-1-2-4-8(7)14(17)18/h1-5H,6H2,(H,12,15,16)/b11-5+/i6+1,9+1,10+1
InChI 密鑰
FULJCJZKZXOFQZ-OTQLJULOSA-N
應用
2-NP-AHD-13C3可作为标准品,采用单提取法和液相色谱/质谱法(LC/MS-MS)测定虾中硝基呋喃代谢物和氯霉素。[1]
2-NP-AHD-13C3可用作内标,以使用液相色谱串联质谱法(LC-MS/MS)确定虾样品中1-(2-硝基亚苄基氨基)-2,4-咪唑烷-二酮(2-NP-AHD)的存在。[2]
有关合适的仪器技术的更多信息,请参阅产品′的检验报告。想要获得更多支持,请联系技术服务部。
法律資訊
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Simultaneous determination of nitrofuran metabolites and chloramphenicol in shrimp with a single extraction and LC-MS/MS analysis.
El-Demerdash A, et al.
Journal of AOAC (Association of Official Analytical Chemists) International, 98(3), 595-601 (2015)
Aref El-Demerdash et al.
Journal of AOAC International, 98(3), 595-601 (2015-05-31)
A method has been developed to quantify the nitrofuran metabolites 3-amino-5-morphorinomethyl-1,3-oxazolidinone, 3-amino-oxazolidinone, 1-aminohydantoin, and semicarbazide, as well as chloramphenicol in shrimp with a single extraction procedure followed by LC-MS/MS analysis. Dynamic selected reaction monitoring with positive and negative ionization mode