文件
34006
Supelco
1-氨基-2,4-咪唑烷啉二酮-13C3
VETRANAL®, analytical standard
同義詞:
AHD-13C3
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
13C3H5N3O2
CAS號碼:
分子量::
118.07
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
產品線
VETRANAL®
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
質量偏移
M+3
SMILES 字串
NN1[13CH2][13C](=O)N[13C]1=O
InChI
1S/C3H5N3O2/c4-6-1-2(7)5-3(6)8/h1,4H2,(H,5,7,8)/i1+1,2+1,3+1
InChI 密鑰
KVYKDNGUEZRPGJ-VMIGTVKRSA-N
應用
1-氨基-2,4-咪唑烷啉二酮-13C3可以用作通过液相色谱和串联质谱联用 (LC-MS/MS) 定量 1-氨基-2,4-咪唑烷啉二酮的内标。
有关合适仪器技术的更多信息,请参考产品分析证书。如需进一步支持,请联系技术服务。
法律資訊
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Simultaneous determination of nitrofuran metabolites and chloramphenicol in shrimp with a single extraction and LC-MS/MS analysis.
El-Demerdash A, et al.
Journal of AOAC (Association of Official Analytical Chemists) International, 98(3), 595-601 (2015)