重要文件
33254
Supelco
4-叔辛基苯酚-3,5-d2 二氧化物 溶液
10 μg/mL in acetone, analytical standard
同義詞:
2-{2-[4-(1,1,3,3-四甲基丁基)苯氧基-3,5-d2]乙氧基}乙醇, 4-叔-OP2EO-D2
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C18D2H28O3
CAS號碼:
分子量::
296.44
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
analytical standard
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
濃度
10 μg/mL in acetone
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
environmental
形式
single component solution
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[2H]c1cc(OCCOCCO)cc([2H])c1C(C)(C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C18H30O3/c1-17(2,3)14-18(4,5)15-6-8-16(9-7-15)21-13-12-20-11-10-19/h6-9,19H,10-14H2,1-5H3/i6D,7D
InChI 密鑰
LBCZOTMMGHGTPH-QFIQSOQBSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Certan Vial
應用
4-tert-Octylphenol-3,5-d2 diethoxylate is an analytical standard used for the quantification of mono and di-ethoxylates of nonylphenol (NP) and octylphenol (OP) in environmental samples using solid-phase micro extraction followed by gas chromatography with mass spectrometry (SPME-GC-MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
1.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-17.0 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
條款
Alkylphenols are used in various industries like paper manufacturing and pesticide formulations.