重要文件
33525
Supelco
4-叔辛基苯酚-3,5-d2 单氧化物 溶液
1 μg/mL in acetone, analytical standard
同義詞:
2-[4-(1,1,3,3-四甲基丁基)苯氧基-3,5-d2]乙醇, 4-叔-OP1EO-D2
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C16D2H24O2
CAS號碼:
分子量::
252.39
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
analytical standard
品質等級
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
濃度
1 μg/mL in acetone
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
environmental
形式
single component solution
質量偏移
M+2
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[2H]c1cc(OCCO)cc([2H])c1C(C)(C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C16H26O2/c1-15(2,3)12-16(4,5)13-6-8-14(9-7-13)18-11-10-17/h6-9,17H,10-12H2,1-5H3/i6D,7D
InChI 密鑰
JYCQQPHGFMYQCF-QFIQSOQBSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Certan Vial
應用
4-tert-Octylphenol-3,5-d2 monoethoxylate solution is an isotopically labeled standard used for the analysis of mono and di-ethoxylates of nonylphenol (NP) and octylphenol (OP) in environmental samples using solid-phase micro extraction followed by gas chromatography with mass spectrometry (SPME-GC-MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
1.4 °F - Information refers to the main ingredient.
閃點(°C)
-17 °C - Information refers to the main ingredient.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
條款
Alkylphenols are used in various industries like paper manufacturing and pesticide formulations.