重要文件
32981
Supelco
磺胺甲氧哒嗪-d3
analytical standard
同義詞:
4-氨基-N-(6-甲氧基-d3-3-哒嗪基)苯磺酰胺, N1-(6-甲氧基-d3-3-哒嗪基)磺胺
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C11D3H9N4O3S
CAS號碼:
分子量::
283.32
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
analytical standard
品質等級
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
clinical testing
形式
neat
質量偏移
M+3
SMILES 字串
[2H]C([2H])([2H])Oc1ccc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)nn1
InChI
1S/C11H12N4O3S/c1-18-11-7-6-10(13-14-11)15-19(16,17)9-4-2-8(12)3-5-9/h2-7H,12H2,1H3,(H,13,15)/i1D3
InChI 密鑰
VLYWMPOKSSWJAL-FIBGUPNXSA-N
一般說明
Chemical structure: sulfonamide
應用
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
María Jesús Serrano et al.
Antibiotics (Basel, Switzerland), 9(4) (2020-04-16)
The introduction of antimicrobial residues in the food chain has a significant impact on human health. An innovative solution to avoid their presence in meat is the adaptation of current control methods for use with in vivo matrixes. Thus, the