重要文件
494128
Sigma-Aldrich
赭曲霉毒素A
≥97% (HPLC), powder, mycotoxin, Calbiochem
同義詞:
赭曲霉毒素A
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C20H18ClNO6
CAS號碼:
分子量::
403.81
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
暫時無法取得訂價和供貨情況
產品名稱
赭曲霉毒素A, Ochratoxin A (OTA) is a mycotoxin that acts through mechanisms such as the inhibition of protein synthesis, and may also be mediated by organic anion transporters (OATs).
品質等級
化驗
≥97% (HPLC)
形狀
powder
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
顏色
off-white
溶解度
DMSO: 50 mg/mL, nearly colorless
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Clc1c2c(c(c(c1)C(=O)N[C@@H](Cc3ccccc3)C(=O)O)O)C(=O)O[C@@H](C2)C
InChI
1S/C20H18ClNO6/c1-10-7-12-14(21)9-13(17(23)16(12)20(27)28-10)18(24)22-15(19(25)26)8-11-5-3-2-4-6-11/h2-6,9-10,15,23H,7-8H2,1H3,(H,22,24)(H,25,26)/t10-,15+/m1/s1
InChI 密鑰
RWQKHEORZBHNRI-BMIGLBTASA-N
一般說明
赭曲霉毒素 A(OTA) 是一种霉菌毒素,通过抑制蛋白质合成等机制发挥作用,也可能由有机阴离子转运蛋白(OAT) 介导。
警告
毒性:高毒性 & 致癌性/致畸性(I)
重構
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。储备溶液在-20°C下可稳定保存至多6个月。
其他說明
Anzai, N., et al. 2010.Toxins2, 1381.
Chopra, M., et al. 2010.Cell Biol. Toxicol.26, 239.
Luhe, A., et al. 2002.Tox.Sci.73, 315.
Dirheimer, G., et al. 1991.IARC Swci Publ.115, 171.
由于该运输中有害物质的性质,您的订单可能需要支付额外的运输费用。某些尺寸的产品可免除其他有害材料的运输费用。请与您当地的销售办事处联系,以获取有关这些费用的更多信息。
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Skull and crossbonesHealth hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3