重要文件
32566
Supelco
1H-苯并三氮唑-环-d4 溶液
50 μg/mL in acetone, analytical standard
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6D4HN3
CAS號碼:
分子量::
123.15
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
analytical standard
品質等級
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
濃度
50 μg/mL in acetone
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
environmental
形式
single component solution
質量偏移
M+4
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[2H]c1c([2H])c([2H])c2[nH]nnc2c1[2H]
InChI
1S/C6H5N3/c1-2-4-6-5(3-1)7-9-8-6/h1-4H,(H,7,8,9)/i1D,2D,3D,4D
InChI 密鑰
QRUDEWIWKLJBPS-RHQRLBAQSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Certan Vial
應用
1H-Benzotriazole-(ring-d4) has been used as an analytical standard for the determination of benzothiazoles in indoor samples by liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).[1]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
1.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-17.0 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Benzothiazoles in indoor air from Albany, New York, USA, and its implications for inhalation exposure.
Wan Y, et al.
Journal of Hazardous Materials, 311, 37-42 (2016)