重要文件
32548
Supelco
磺胺氯哒嗪-苯基-13C6
VETRANAL®, analytical standard
同義詞:
4-氨基-N-(6-氯-3-哒嗪基)苯-13C6-磺酰胺
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C413C6H9ClN4O2S
分子量::
290.68
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
analytical standard
品質等級
產品線
VETRANAL®
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
質量偏移
M+4
SMILES 字串
CC#CC#CC#CC#CC#CC.N[13c]1[13cH][13cH]c(c([13cH]1)C#CC#CC#CC#CC#CC#C)S(=O)(=O)Nc2ccc(Cl)nn2
一般說明
Chemical structure: sulfonamide
應用
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法律資訊
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)