產品線
PESTANAL®
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
129-132 °C (lit.)
應用
agriculture
environmental
形式
neat
SMILES 字串
O=C1NCCN1
InChI
1S/C3H6N2O/c6-3-4-1-2-5-3/h1-2H2,(H2,4,5,6)
InChI 密鑰
YAMHXTCMCPHKLN-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
應用
推薦產品
法律資訊
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - STOT RE 2
標靶器官
Thyroid
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
條款
Learn more about Neonicotinoids - active substances used in plant protection products to control harmful insects.
Analysis of banned neonicotinoid insecticides from dandelion blossoms using QuEChERS and LC-MS.