重要文件
28613-U
Hamilton® 75N 注射器
75N, volume 5 μL, needle size 26s ga (cone tip), needle L 51 mm (2 in.)
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.03
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
cone tip stainless steel (point style 1)
針尺寸
26s ga (cone tip)
描述
5uL
特點
Microliter
Syringe, Fixed Needle
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Hamilton 203189
針長
51 mm (2 in.)
容積
5 μL
相容性
for use with CTC A200S PAL Instruments (cemented needle)
相關類別
法律資訊
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microliter is a trademark of Hamilton Co.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Ekaterina Friebel et al.
Cell, 181(7), 1626-1642 (2020-05-30)
Brain malignancies can either originate from within the CNS (gliomas) or invade from other locations in the body (metastases). A highly immunosuppressive tumor microenvironment (TME) influences brain tumor outgrowth. Whether the TME is predominantly shaped by the CNS micromilieu or