28622U
28622-U
1 of 10
HAM80075
Hamilton® syringe
28621-U
Hamilton® 1001LTN 注射器
20709
Hamilton® 注射器,1000 系列 Gastight®,LTN 针头类型 5(具有侧孔的固定针头)
20720
Hamilton® 注射器,1000系列GASTIGHT®,鲁尔针头
28637-U
20997
Hamilton®注射器,1000系列,PTFE Luer锁
26284
Hamilton® Samplelock 注射器
CADG5177
Dissolved gas analysis (DGA) glass syringe
28626-U
Hamilton® 1002LTN 注射器
HAM59000-35
Hamilton® Microlab® 600 instrument syringe
cone tip, side port stainless steel (point style 5)
26 ga (cone tip, side port)
gastight
GASTIGHT® Syringe, Fixed Needle
pkg of 1 ea
Hamilton 203141
56 mm (2.2 in.)
1 mL
for use with CTC COMBI PAL (luer tip needle)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
Hamilton进样针
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
1 of 6
Z683531
无针头 PP/PE 注射器
21746
用于 Luer 针头和带 TLL 锁定器进样针的 Hamilton® 针头
20999
28615-U
Hamilton® 701N 注射器