重要文件
17272
Supelco
甲基 顺式,顺 -11,14-二十碳二烯酸酯
analytical standard
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C21H38O2
CAS號碼:
分子量::
322.53
Beilstein:
2506058
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
85151701
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
形式
neat
官能基
ester
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O=C(OC)CCCCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC
InChI
1S/C21H38O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21(22)23-2/h7-8,10-11H,3-6,9,12-20H2,1-2H3/b8-7-,11-10-
InChI 密鑰
GWJCFAOQCNNFAM-NQLNTKRDSA-N
應用
有关合适的仪器技术的更多信息,请参阅产品的分析证书。想要获得更多支持,请联系技术服务部。
包裝
无底玻璃瓶。内含物装在锥底内插管中。
推薦產品
请在我们的在线平台NMR用请在我们的在线平台NMR用ChemisTwin®查找本产品的数字化标准物质。您可以利用ChemisTwin®上的数字化等效物质进行样品确认和化合物定量(采用数字化外标)。您可以查看该物质的NMR 谱,点击鼠标即可与您的样品在线比较。点击此处了解更多信息,并开始免费试用
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)