重要文件
13613
Sigma-Aldrich
氯化镍(II) 六水合物
puriss., ≥97.0%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
NiCl2 · 6H2O
CAS號碼:
分子量::
237.69
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
puriss.
化驗
≥97.0%
pH值
4-6 (20 °C, 5%)
負離子痕跡
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
正離子痕跡
As: ≤1 mg/kg
Cd: ≤20 mg/kg
Co: ≤100 mg/kg
Cu: ≤20 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
Pb: ≤10 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES 字串
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].Cl[Ni]Cl
InChI
1S/2ClH.Ni.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
InChI 密鑰
LAIZPRYFQUWUBN-UHFFFAOYSA-L
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
標靶器官
Lungs
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)