Merck
全部照片(3)
文件
N6136
Sigma-Aldrich
氯化镍(II) 六水合物
BioReagent, suitable for cell culture
同義詞:
NiCl2.6H2O, Nickel chloride hexahydrate, Nickel dichloride hexahydrate
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
NiCl2 · 6H2O
CAS號碼:
分子量::
237.69
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352207
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.71
產品線
BioReagent
形狀
powder
技術
cell culture | mammalian: suitable
SMILES 字串
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].Cl[Ni]Cl
InChI
1S/2ClH.Ni.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
InChI 密鑰
LAIZPRYFQUWUBN-UHFFFAOYSA-L
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
應用
六水氯化镍 (II):
  • 用于制备镍镀层溶液,用于在合成多壁碳纳米管微电机过程中还原碳层内部对镍进行静电镀膜
  • 用于筛选金属对血管内皮细胞的炎症效应
  • 作为人工脑脊液(ACSF)的添加剂,用于分析海马脑片中兴奋性突触后电流(EPSPs)
生化/生理作用
镍 (Ni) 是人体必需的微量元素,对 DNA、RNA 和蛋白质的结构和功能均具有重要作用。其在较高浓度时对肾、肺及心血管系统有毒性作用。镍与致癌作用有关。Ni 2 + 离子是一种诱裂剂。镍离子 (Ni2 + ) 是一种非特异性电压门控钙通道阻滞剂。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
標靶器官
Lungs
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Genetic and epigenetic mechanisms in metal carcinogenesis and cocarcinogenesis: nickel, arsenic, and chromium
Salnikow K and Zhitkovich A
Chemical Research in Toxicology, 21(1), 28-44 (2007)
Nonrandom chromosomal alterations in nickel-transformed Chinese hamster embryo cells
Conway K and Costa M
Cancer Research, 49(21), 6032-6038 (1989)
Studies on the genotoxic effect of nickel chloride in mice and the possible protective role of soybean seeds extracts
Fahmy MA, et al.
Global Journal of Pharmacology, 8(4), 625-634 (2014)
Effects of chemostimuli on [Ca2+] i responses of rat aortic body type I cells and endogenous local neurons: comparison with carotid body cells
Piskuric NA and Nurse CA
The Journal of Physiology, 590(9), 2121-2135 (2012)
Functional coupling of Cav2.3 and BK potassium channels regulates action potential repolarization and short-term plasticity in the mouse hippocampus
Gutzmann JJ, et al.
Frontiers in Cellular Neuroscience, 13(3), 492-499 (2019)