等級
derivatization grade ((HPLC))
for HPLC derivatization
品質等級
蒸汽壓力
0.04 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥99.0% (AT)
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.551 (lit.)
n20/D 1.551
bp
251-252 °C (lit.)
mp
13-15 °C (lit.)
溶解度
alcohol: soluble
cold water: insoluble
diethyl ether: soluble
密度
1.384 g/mL at 25 °C (lit.)
正離子痕跡
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
SMILES 字串
ClS(=O)(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C6H5ClO2S/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI 密鑰
CSKNSYBAZOQPLR-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
應用
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
260.6 °F
閃點(°C)
127 °C
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter