重要文件
8.00470
Sigma-Aldrich
Benzenesulfonyl chloride
for synthesis
同義詞:
Benzenesulfonyl chloride, Benzene sulfochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H5ClO2S
CAS號碼:
分子量::
176.62
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
酶委員會索引編號:
202-636-6
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
蒸汽壓力
6 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
450 °C
效力
1615 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
252 °C/1013 hPa (decomposes)
mp
15 °C
轉變溫度
flash point 123 °C
密度
1.38 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[S](=O)(=O)(Cl)c1ccccc1
InChI
1S/C6H5ClO2S/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI 密鑰
CSKNSYBAZOQPLR-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.377 - 1.379
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
260.6 °F
閃點(°C)
127 °C