重要文件
09659
Sigma-Aldrich
(±)-Boc-α-膦酰基甘氨酸三甲酯
≥97.0% (HPLC)
同義詞:
(±)-三甲基-Boc-α-膦酰基甘氨酸酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H20NO7P
CAS號碼:
分子量::
297.24
Beilstein:
4296364
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥97.0% (HPLC)
形狀
powder or crystals
反應適用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
顏色
colorless to white
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
COC(=O)C(NC(=O)OC(C)(C)C)P(=O)(OC)OC
InChI
1S/C10H20NO7P/c1-10(2,3)18-9(13)11-7(8(12)15-4)19(14,16-5)17-6/h7H,1-6H3,(H,11,13)
InChI 密鑰
LJHAPRKTPAREGO-UHFFFAOYSA-N
其他說明
用于制备 (Z)-Boc 保护的脱氢氨基酸衍生物的 Wittig-Horner 试剂;[1]以及通过随后的不对称氢化制备饱和、非天然氨基酸。[2][3]
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
K.B. Jorgensen et al.
Tetrahedron, 55, 10527-10527 (1999)
U. Schmidt et al.
Synthesis, 487-487 (1992)
U. Schmidt et al.
Synthesis, 1025-1025 (1992)