重要文件
09656
Sigma-Aldrich
聚合物键合型 1-羟基苯并三氮唑
100-300 mesh, extent of labeling: ~1.0 mmol/g loading, matrix polystyrene, crosslinked with 2% DVB
同義詞:
1-羟基苯并三氮唑-6-甲酰胺键合聚苯乙烯交联 DVB, 聚合物键合型 HOBt
登入查看組織和合約定價
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
品質等級
標籤範圍
~1.0 mmol/g loading
基質
polystyrene, crosslinked with 2% DVB
粒徑
100-300 mesh
其他說明
聚合物键合型 HOBt,用于无外消旋合成酰胺和带有碳二亚胺的肽以及其它活化试剂[1][2]
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Flam. Sol. 1
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
K. Dendrinos et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 499-499 (1998)
Iuliana E. Pop et al.
The Journal of organic chemistry, 62(8), 2594-2603 (1997-04-18)
The synthesis of a new polymer-supported coupling reagent derived from 1-hydroxybenzotriazole is described. An aminomethylated polystyrene was functionalized by reaction with 3-nitro-4-chlorobenzenesulfonyl chloride (2) followed by treatement with hydrazine hydrate, to give the polymeric N-benzyl-1-hydroxybenzotriazole-6-sulfonamide (4).The polymeric reagent 4 was